Merck
663271
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylamino)benzene
97%
Synonim(y):
N,N,N′,N′-Tetraphenyl-benzene-1,4-diamine, Tetra-N-phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H24N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
201-205 °C
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H24N2/c1-5-13-25(14-6-1)31(26-15-7-2-8-16-26)29-21-23-30(24-22-29)32(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24H
Klucz InChI
JPDUPGAVXNALOL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in OLED multilayers[1] and molecular magnets[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Strohriegl, P.; et al.
Advanced Mat., 14, 1439-1452 (2002)
Selby et al.
Organic letters, 2(2), 171-174 (2000-05-18)
[structure: see text] Triamino-s-triazine derivatives 3a, 4, and 5 have been prepared, and their cationic states have been analyzed electrochemically. At 298 K, 3a+ has a limited lifetime in CH2Cl2 solution. However, 4+ and 5+ are long-lived under such conditions