Merck
663166
Sigma-Aldrich
5-Benzoylpentanoic acid
97%
Synonim(y):
5-Benzoylvaleric acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO(CH2)4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-79 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c13-11(8-4-5-9-12(14)15)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Klucz InChI
AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)