Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł 249,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 857,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
Cena katalogowa332,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
2.0 M in diethyl ether
density
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 2.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in THF | description 2.0 M in diethyl ether | description 2.0 M in diethyl ether |
| concentration 2.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in THF | concentration 2.0 M in diethyl ether | concentration 2.0 M in diethyl ether |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.828 g/mL at 25 °C | density 0.962 g/mL at 25 °C | density 0.83 g/mL at 25 °C | density 0.941 g/mL at 25 °C |
| reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction | reaction suitability reaction type: Grignard Reaction |
| packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of | packaging Sure/Seal™ of |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylmagnesium chloride solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?