Merck
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446
tw
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
Klucz InChI
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)