Merck
662712
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylpyridine
97%
Wybierz wielkość
1 G
729,00 zł
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
729,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
93-97 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(N)ccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Klucz InChI
GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)