Przejdź do
L8920
Lipodisq®
Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 2:1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
synthetic
1164,50 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
Application
Lipodisq® has been used in nanoparticle preparation along with palmitoyloleoylphosphatidylcholine (POPC) and palmitoyloleoyl phosphatidylglycerol (POPG).
Lipodisq® reagents are novel polymers derived from styrene and maleic acid. Lipodisq polymers are capable of forming nanosized lipid-based discoidal particles capable of incorporating membrane proteins. The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents. In general, Lipodisq polymers are potentially useful in mitigating the use of detergents for the solubilization of membrane proteins. Lipodisqs typically have a diameter of 9-10 nm at pH 7.4.
Biochem/physiol Actions
Lipodisq® is detergent-free and is useful in membrane protein biophysical studies including electron microscopy (EM), circular dichroism (CD), electron paramagnetic resonance (EPR) and nuclear magnetic resonance (NMR) techniques as well as delivery vehicle.
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9045L917078830
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipodisq®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)