Przejdź do
SAE0062
Lipodisq®
Styrene:Maleic Anhydride Copolymer 2:1, Pre-hydrolyzed
Synonim(y):
Lipodisq Reagent, Lipodisq Solution
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
Lipodisq nanoparticles are usually made up of styrene maleic acid (SMA) copolymer and phospholipids. It has almost similar structure to that of nanodiscs. Lipodisq nanoparticles are considered as a good membrane mimetic system for the structural studies of membrane proteins.
Application
Lipodisq reagents are novel polymers derived from styrene and maleic acid. Lipodisq polymers are capable of forming nanosized lipid-based discoidal particles capable of incorporating membrane proteins. The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents. Lipodisqs typically have a diameter of 9-10 nm at pH 7.4.
The Lipodisq technology can solubilize commonly used lipids such as dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) without the use of detergents.
Functional pH range: 5.5 - 8.0
Biochem/physiol Actions
Lipodisq nanoparticles are considered as a good membrane mimetic system for the structural studies of membrane proteins.
Packaging
100, 500 mg in poly bottle
Legal Information
Lipodisq is a registered trademark of Malvern Cosmeceutics Limited
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L9045L8920MSP15
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipodisq®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)