Kluczowe dokumenty
662488
Sigma-Aldrich
Lumidot CdSe
610, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Monoselenek kadmu, Selenek kadmu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CdSe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
dispersion
stężenie
5 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
4.7-5.2 nm
λmaks.
585-595 nm
fluorescencja
λem 605-615 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Cd.Se
Klucz InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Organically stabilized cadmium selenide quantum dots in toluene
Komentarz do analizy
Particle size was determined by TEM according to the procedure of Yu, W. W., et al., Chem. Mater., 2003, 15, 2854.
Quantum yield was measured following the procedure of Qu, L., Peng, X., J. Am. Chem. Soc., 2002, 124-2049.
Inne uwagi
Lifetime one year if stored properly
Informacje prawne
Product of Nanoco Technologies sold under US and worldwide patents and patents pending.
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bryan T Spann et al.
Optics express, 21 Suppl 1, A15-A22 (2013-02-15)
Ultrafast time-resolved absorption spectroscopy is used to investigate exciton dynamics in CdSe nanocrystal films. The effects of morphology, quantum-dot versus quantum-rod, and preparation of nanocrystals in a thin film form are investigated. The measurements revealed longer intraband exciton relaxation in
Svetlana V Kilina et al.
Physical review letters, 110(18), 180404-180404 (2013-05-21)
Quantum confinement can dramatically slow down electron-phonon relaxation in nanoclusters. Known as the phonon bottleneck, the effect remains elusive. Using a state-of-the-art time-domain ab initio approach, we model the observed bottleneck in CdSe quantum dots and show that it occurs
David T R Stewart et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(6), 1288-1294 (2013-02-19)
The present study addresses the bioaccumulation behavior of cadmium selenide quantum dots by Eisenia andrei earthworms in a terrestrial environment. Earthworms were exposed to quantum dot-treated soil for up to 4 wk and analyzed for cadmium and selenium concentration using
Yuanyuan Wang et al.
Inorganic chemistry, 52(6), 2933-2938 (2013-03-06)
Four [(CdSe)13(RNH2)13] derivatives (R = n-propyl, n-pentyl, n-octyl, and oleyl) are prepared by reaction of Cd(OAc)2·2H2O and selenourea in the corresponding primary-amine solvent. Nanoclusters grow in spontaneously formed amine-bilayer templates and are characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, UV-vis spectroscopy
Lu Kong et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8258-8265 (2013-02-21)
Quantum dots are being widely used in physics and in the biomedical industry in recent years due to their excellent optical characteristics. However, studies have shown that cadmium selenide core-shell quantum dots exhibit cytotoxicity. The present study investigates the induction