Merck
662348
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
220-225 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Klucz InChI
UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Building block used in the construction of pyrimidinyl substituted benzoxazinones, small molecule rennin inhibitors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noel A Powell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(17), 5912-5949 (2007-06-19)
We report the design and synthesis of a series of 6-(2,4-diaminopyrimidinyl)-1,4-benzoxazin-3-ones as orally bioavailable small molecule inhibitors of renin. Compounds with a 2-methyl-2-aryl substitution pattern exhibit potent renin inhibition and good permeability, solubility, and metabolic stability. Oral bioavailability was found