Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 359,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.44
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene,
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
79-85 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description 97% |
| reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability - |
| form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 79-85 °C | mp 85-100 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?