Merck
661570
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride
97%
Synonim(y):
3-(Trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11ClF3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-110 °C
ciąg SMILES
Cl.NCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N.ClH/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13;/h1-3,6H,4-5,13H2;1H
Klucz InChI
KAFOPDIMPZSSTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)