Merck
603880
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic acid-1,12-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO213C(CH2)1013CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
245 °C/10 mmHg (lit.)
mp
127-129 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13C](=O)CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i11+1,12+1
Klucz InChI
TVIDDXQYHWJXFK-ALQHTKJJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3