Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł 144,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OOC(CH2)10COONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
144,00 zł
Cena katalogowa192,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
N.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.2H3N/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;;/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H3
InChI key
GPEVMRFAFMVKHK-UHFFFAOYSA-N
Application
Dodecanedioic acid diammonium salt may be used in chemical synthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥98.0% (sum of isomers) | description puriss., ≥98% | description ACS reagent, 98% |
| assay 97% | assay ≥98.0% (sum of isomers) | assay ≥98% | assay 98%, 98.0-103.0% (ACS specification) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 170 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group fluoro, carboxylic acid | functional group hydroxyl, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?