Merck
659495
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
187-190 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Klucz InChI
GQZGWHFUVISZQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)