Merck
659290
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate
97%
Wybierz wielkość
5 G
81,50 zł
25 G
427,70 zł
81,50 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
81,50 zł
25 G
427,70 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
81,50 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.563
bp
271 °C
gęstość
1.520 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(OC)ccc1Br
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
VRTQLDFCPNVQNT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)