Merck
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Formyl-3,3′-bithiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
101-104 °C
ciąg SMILES
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
Klucz InChI
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3