Merck
656348
Sigma-Aldrich
Lithium 3-fluoropyridine-2-carboxylate
90%
Synonim(y):
3-Fluoropicolinic acid, lithium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3LiFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
90%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li+].[O-]C(=O)c1ncccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2.Li/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
POYLONJDIWUFHZ-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)