Merck
656232
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenevinylene)]
(95:5 mole ratio)
Synonim(y):
PFV
About This Item
Wzór liniowy:
(C31H42)m(C17H24O2)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
proporcje
(95:5 mole ratio)
fluorescencja
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Cechy i korzyści
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)