Merck
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Masa cząsteczkowa:
193.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
gęstość
1.049 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)