Przejdź do
333778
Uracil-15N2
98 atom % 15N
Synonim(y):
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H415N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.07
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
InChI key
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)