Merck
617407
2,6-Difluorobenzamide-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H313CO15NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.10
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
mp
145-148 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
InChI key
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)