Merck
655139
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH213CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
Klucz InChI
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)