Merck
654833
Sigma-Aldrich
(2,3-Difluorophenyl)thiourea
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NHCSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
139-143 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
thiourea
ciąg SMILES
NC(=S)Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(6(4)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Klucz InChI
UUQZTECZSCPOLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)