Merck
654760
Sigma-Aldrich
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7F3N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
142-146 °C
grupa funkcyjna
amine
fluoro
thiourea
ciąg SMILES
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
Klucz InChI
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)