Merck
654671
Sigma-Aldrich
N-sec-Butyl(trimethylsilyl)amine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H19NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
liquid
bp
125 °C (lit.)
gęstość
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.