Merck
654515
Sigma-Aldrich
2-(Methyl-13C,d3-thio)adenine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D3H4N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.23
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
295-296 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
Klucz InChI
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3