Merck
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
bp
255 °C (lit.)
gęstość
1.533 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)