Merck
653594
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenylthio)acetone
97%
Synonim(y):
1-[(4-Chlorophenyl)thio]-2-propanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
38-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CSc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClOS/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
VIUDWXCHYJJHLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)