Przejdź do
55523
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H24O16S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
744.74
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤25% water
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
InChI key
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Sulfocalix[4]arene can be used as a reactant to form an inclusion complex with nedaplatin to increase its solubility, stability, and bioavailability for efficient drug delivery. It can also be used to prepare ruthenium nanoparticles embedded materials, which are used as efficient catalysts for the reduction of toxic ′brilliant yellow′ azo dye.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86142251917420484
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
ACS reagent, 99%
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
powder
form
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
ester
impurities
≤25% water
impurities
≤3% methanol
impurities
-
impurities
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)