Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H48O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
848.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
≥90% (CH)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (CH)
form
powder
SMILES string
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc8cccc(Cc9cccc(Cc1ccc2)c9O)c8O)c7O)c6O)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C56H48O8/c57-49-33-9-1-10-34(49)26-36-12-3-14-38(51(36)59)28-40-16-5-18-42(53(40)61)30-44-20-7-22-46(55(44)63)32-48-24-8-23-47(56(48)64)31-45-21-6-19-43(54(45)62)29-41-17-4-15-39(52(41)60)27-37-13-2-11-35(25-33)50(37)58/h1-24,57-64H,25-32H2
InChI key
HDPRHRZFFPXZIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Calix[8]arene can be used:
- To prepare water-soluble glycocalix[8]arenes, which are used as model compounds to study the carbohydrate-protein binding interactions.
- As a starting material in the synthesis of calix[8]arene sulfonic acids of biological importance.
- As a ligand in the synthesis of tetranuclear calix[8]arene bismuth complexes.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?