Merck
653411
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-dioctylbenzene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
488.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
mp
82.6-84.2 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1cc(CBr)c(CCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-24(20-26)22(18-23(21)19-25)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
VITVDJKNJCFNBT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)