Merck
651370
Sigma-Aldrich
Uridine-13C9,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonim(y):
UMP-13C9,15N2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H1115N2Na2O9P
Masa cząsteczkowa:
379.07
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥95% (CP)
Postać
solid
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+11
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3