Merck
650293
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorothiophene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
173-174 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.456 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccsc1Cl
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Klucz InChI
LVNVLQIXMBTMPH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of enediyne-chlorophyll derivatives as antitumor cytotoxic conjugates
  • Selective electrochemical mono- and polysilylation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup