Przejdź do
D75807
2,5-Dichlorothiophene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
153,00 zł
114,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
381,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
221-638-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
114,75 zł
Cena katalogowa153,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
654795193763540277
description
98%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
162 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)