Merck
130060
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
Synonim(y):
N-Methylhydrazinecarbothioamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHCSNHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
Klucz InChI
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methyl-3-thiosemicarbazide is a subject of considerable pharmacological interest owing to its wide range of biological effects.
Zastosowanie
4-Methyl-3-thiosemicarbazide was used in the analysis of electronic features of sulfur-using, high-resolution, low-temperature X-ray diffraction datasets.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electronic features and hydrogen bonding capacity of the sulfur acceptor in thioureido-based compounds. Experimental charge density study of 4-methyl-3-thiosemicarbazide.
Francuski BM, et al. et al.
CrystEngComm, 13, 3580-3591 (2011)
D Zahn et al.
Water research, 150, 86-96 (2018-12-06)
Transformation of industrial chemicals might be a significant source of hitherto unknown persistent and mobile organic contaminants (PMOC, PM chemicals) present in the aquatic environment. Herein we depicted a three-step strategy consisting of (I) the prioritization of potential PMOC precursors