Merck
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorobenzyl)piperazine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5330 (lit.)
tw
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Klucz InChI
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)