Merck
650072
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-3-yl)phenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
194-198 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8OS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7,11H
Klucz InChI
OSVHLBAYRTYKBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)