Merck
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H10NPO2)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
solid
rozpuszczalność
acetone: soluble
λmaks.
234 nm
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)