Merck
649511
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole
97%
Wybierz wielkość
1 G
381,00 zł
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
381,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
381,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5949 (lit.)
bp
40 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Wydajność urządzenia OLED
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt %)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
ciąg SMILES
CCCCC(CC)Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C20H25N/c1-3-5-10-16(4-2)15-21-19-13-8-6-11-17(19)18-12-7-9-14-20(18)21/h6-9,11-14,16H,3-5,10,15H2,1-2H3
Klucz InChI
SAXNQWFLHXTRDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic light-emitting diode with liquid emitting layer
Xu, D.; et al.
Applied Physics Letters, 95, 053304-053304 (2009)