Przejdź do
E16600
9-Ethylcarbazole
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-660-4
MDL number:
Assay:
97%
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H13N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
PLAZXGNBGZYJSA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Can be used as a plasticizer in guest-host polymers to yield highly efficient photorefractive polymer composites.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
547328152765A5754
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥95% (HPLC), powder
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95% (HPLC)
mp
68-70 °C (lit.)
mp
300-305 °C (lit.)
mp
173-177 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)