Merck
649414
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methylthio)phenyl]thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
220-224 °C (lit.)
ciąg SMILES
CSc1ccc(cc1)-c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2S2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(16-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
XESWRPZAGPHDST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3