Merck
648884
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Cl2F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4850 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
gęstość
2.008 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-1-3(5(8)12-4)6(9,10)11/h1-2H
Klucz InChI
UPWAAFFFSGQECJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Horikawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 49(12), 1621-1627 (2002-01-05)
An effective and practical synthetic route to methyl 2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylate (7), the key intermediate of 5-bromo-2-methoxy-6-methylaminopyridine-3-carboxylic acid (1), from 2,6-dichloro-3-trifluoromethylpyridine (12) was undertaken. Process improvements were highlighted by regioselectivity of 12 with a nitrogen nucleophile and conversion of the 3-trifluoromethyl group