Merck
647691
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-3-nitrobenzoic acid
97%
Synonim(y):
4-Acetylamino-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
220-224 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8N2O5/c1-5(12)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)11(15)16/h2-4H,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Klucz InChI
BRQIMWBIZLRLSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)