Merck
658200
Palmitoyl-1-13C coenzyme A lithium salt
99 atom % 13C, 95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC36H65N7O17P3S · xLi+
Masa cząsteczkowa:
1005.93 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.3Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);;;/q;3*+1/p-3/t26-,30-,31-,32+,36-;;;/m1.../s1/i28+1;;;
InChI key
UTEIZUAFRYSOHP-MFWXJNEISA-K
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)