Merck
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
97%
Synonim(y):
(3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4640 (lit.)
tw
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
  • Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
  • Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
  • Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)