Kluczowe dokumenty
647144
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
48-52 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?