Merck
647020
Sigma-Aldrich
2,2′-Bithiophene-5,5′-diboronic acid bis(pinacol) ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28B2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
208-212 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)B4OC(C)(C)C(C)(C)O4
InChI
1S/C20H28B2O4S2/c1-17(2)18(3,4)24-21(23-17)15-11-9-13(27-15)14-10-12-16(28-14)22-25-19(5,6)20(7,8)26-22/h9-12H,1-8H3
Klucz InChI
XWWXVHGWYCXJCJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Taichi Ikeda et al.
Nanoscale, 8(30), 14673-14681 (2016-07-21)
Oligomers of tetra(ethylene glycol)-disubstituted phenyl-capped bithiophene (Ph2TPh) linked by catechol and resorcinol were prepared. Catechol and resorcinol link the monomers via the ortho- and meta-positions of the benzene ring, respectively, and function as turning points in the folding process of
Produkty
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.