Merck
646415
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylacetonitrile
90%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
Formularz
solid
mp
34-38 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
nitrile
ciąg SMILES
Ic1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
LVOKGAHCTHNWIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)