Merck
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Synonim(y):
N-(4-Bromophenyl)morpholine
Wybierz wielkość
5 G
104,00 zł
25 G
914,00 zł
104,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
104,00 zł
25 G
914,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
104,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
114-118 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Klucz InChI
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)