Merck
260088
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylacetonitrile
98%
Synonim(y):
3-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
145-147 °C/10 mmHg (lit.)
mp
27-28 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Brc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Klucz InChI
UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-bromofenyloacetonitryl został wykorzystany do syntezy:
  • serii aminoetylobifenyli, nowych ligandów receptora 5-HT7
  • 2-(1-cyjano-1-(3-bromofenylo))metylideno-3-fenylotiazolidyno-4,5-dionu
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magalie Paillet-Loilier et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(11), 3018-3022 (2007-04-10)
The synthesis of a series of aminoethylbiphenyls as novel 5-HT(7) receptor ligands is described. The novel derivatives exhibit high affinity for the 5-HT(7) receptor with selectivity toward 5-HT(1A) receptor.
Xin-Yang Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 403, 124103-124103 (2020-12-04)
Ozonation might increase the risk of wastewater due to byproduct formation, especially in the presence of bromide. In this study, a new analytical method was developed to identify new brominated disinfection byproducts (Br-DBPs) during ozonation, using comprehensive two-dimensional gas chromatography-single
Uwe Albrecht et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 13(14), 4402-4407 (2005-05-21)
2-Alkylidenethiazolidine-4,5-diones were prepared by novel one-pot cyclizations of arylacetonitriles with isothiocyanates and ethyl 2-chloro-2-oxoacetate. The products show antibiotic activity against the Gram-positive bacteria Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.